Learn More
Chloroforme, A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Flacon en verre ambré à col étroit
Description
- Pour une utilisation histologique
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chloroform |
Quantité | 500 mL |
Conditionnement | Flacon en verre ambré à col étroit |
Notes de qualité de la pureté | Meets ACS reagent chemical requirements |
Gravité spécifique | 1L = 1.48kg |
Poids de la formule | 119.38 |
Qualité | Réactif BAKER ANALYZED™ ACS |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P281-Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.