Learn More
Chlorodiméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
26.60€ - 183.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1066-35-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6ClSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 93.61 |
Numéro MDL | MFCD00000495 |
Clé InChI | QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical |
CID PubChem | 6327132 |
Nom IUPAC | chlorodimethylsilyl |
SMILES | C[Si](C)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15433067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13113.AB |
10 mL |
26.60€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15443067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13113.AD |
50 mL |
56.70€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15453067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13113.AK |
250 mL |
183.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chlorodimethylsilane is used to prepare vinyldimethylsilanols for palladium-catalyzed cross-coupling with aryl iodides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorodiméthylsilane est utilisé pour préparer les vinyldiméthylsilanols pour le couplage croisé catalysé par le palladium avec des iodures d’aryle.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Il est incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, les métaux et l’eau.
Identifiants chimiques
1066-35-9 | |
93.61 | |
QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N | |
6327132 | |
C[Si](C)Cl |
C2H6ClSi | |
MFCD00000495 | |
chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical | |
chlorodimethylsilyl |
Spécification
34°C to 36°C | |
-111°C | |
C2H6ClSi | |
MFCD00000495 | |
1633434 | |
chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical | |
C[Si](C)Cl | |
93.61 | |
94.62 | |
Acrid |
Chlorodimethylsilane | |
1066-35-9 | |
(CH3)2SiHCl | |
UN2924 | |
−28°C (−18°F) | |
QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N | |
chlorodimethylsilyl | |
6327132 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H224-H314-H318
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
P210-P280-P305+P351+P338-P403
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store in a well-ventilated place.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : 2° à 8°C
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 3
Mention de danger
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only