Learn More
Chlorodiméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15443067
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Chlorodimethylsilane is used to prepare vinyldimethylsilanols for palladium-catalyzed cross-coupling with aryl iodides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorodiméthylsilane est utilisé pour préparer les vinyldiméthylsilanols pour le couplage croisé catalysé par le palladium avec des iodures d’aryle.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Il est incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, les métaux et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-35-9
Formule moléculaire C2H6ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 93.61
Numéro MDL MFCD00000495
Clé InChI QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
CID PubChem 6327132
Nom IUPAC chlorodimethylsilyl
SMILES C[Si](C)Cl
Spécification
Point d’ébullition 34°C to 36°C
Nom chimique ou matériau Chlorodimethylsilane
Point de fusion -111°C
Quantité 50 mL
Formule linéaire (CH3)2SiHCl
Numéro UN UN2924
Beilstein 1633434
Point d’éclair −28°C (−18°F)
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents.
Poids de la formule 94.62
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.383
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.869
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.