Learn More
Chlorodiméthyl-n-octadécylsilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Préparation de surfaces hydrophobes, terminaison de chaîne
32.00€ - 724.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18643-08-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H43ClSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 347.10 |
Numéro MDL | MFCD00000504 |
Clé InChI | GZGREZWGCWVAEE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chlorodimethyloctadecylsilane, dimethyloctadecylchlorosilane, chlorodimethyl octadecyl silane, octadecyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethyloctadecyl, n-octadecyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl octadecylsilane, chlorodimethyl-n-octadecylsilane, dimethyl-n-octadecylchlorosilane, stearyldimethylchlorosilane |
CID PubChem | 87738 |
Nom IUPAC | chloro-diméthyl-octadécylsilane |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042414.06 |
5 g |
32.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042414.14 |
25 g |
100.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11394568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042414.22 |
100 g |
279.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042414.36 |
500 g |
724.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chlorodimethyl-n-octadecylsilane is used for preparation of hydrophobic surfaces and chain terminator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
18643-08-8 | |
347.10 | |
GZGREZWGCWVAEE-UHFFFAOYSA-N | |
87738 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl |
C20H43ClSi | |
MFCD00000504 | |
chlorodimethyloctadecylsilane, dimethyloctadecylchlorosilane, chlorodimethyl octadecyl silane, octadecyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethyloctadecyl, n-octadecyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl octadecylsilane, chlorodimethyl-n-octadecylsilane, dimethyl-n-octadecylchlorosilane, stearyldimethylchlorosilane | |
chloro-diméthyl-octadécylsilane |
Spécification
184°C to 186°C (0.2mmHg) | |
28°C to 32°C | |
Blanc | |
C20H43ClSi | |
UN3261 | |
200°C (392°F) | |
Reacts with water. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl | |
347.10 | |
347.1 | |
Acrid | |
Moisture sensitive |
Chlorodimethyl-n-octadecylsilane | |
18643-08-8 | |
Solide | |
MFCD00000504 | |
2246012 | |
chlorodimethyloctadecylsilane, dimethyloctadecylchlorosilane, chlorodimethyl octadecyl silane, octadecyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethyloctadecyl, n-octadecyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl octadecylsilane, chlorodimethyl-n-octadecylsilane, dimethyl-n-octadecylchlorosilane, stearyldimethylchlorosilane | |
GZGREZWGCWVAEE-UHFFFAOYSA-N | |
chloro-diméthyl-octadécylsilane | |
87738 | |
95% | |
1.453 | |
0.850 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 242-472-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only