Learn More
Chlorodiméthyl-n-octadécylsilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374568
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Préparation de surfaces hydrophobes, terminaison de chaîne
Chlorodimethyl-n-octadecylsilane is used for preparation of hydrophobic surfaces and chain terminator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18643-08-8
Formule moléculaire C20H43ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 347.10
Numéro MDL MFCD00000504
Clé InChI GZGREZWGCWVAEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorodimethyloctadecylsilane, dimethyloctadecylchlorosilane, chlorodimethyl octadecyl silane, octadecyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethyloctadecyl, n-octadecyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl octadecylsilane, chlorodimethyl-n-octadecylsilane, dimethyl-n-octadecylchlorosilane, stearyldimethylchlorosilane
CID PubChem 87738
Nom IUPAC chloro-diméthyl-octadécylsilane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Spécification
Point d’ébullition 184°C to 186°C (0.2mmHg)
Nom chimique ou matériau Chlorodimethyl-n-octadecylsilane
Point de fusion 28°C to 32°C
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2246012
Point d’éclair 200°C (392°F)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 347.1
Pourcentage de pureté 95%
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.453
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.850 g/mL