Learn More
Chlorobenzène, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Qualité réactif, 99 %
35.20€ - 469.36€
Identifiants chimiques
CAS | 108-90-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5Cl |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.556 |
Numéro MDL | MFCD00000530 |
Clé InChI | MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene |
CID PubChem | 7964 |
ChEBI | CHEBI:28097 |
Nom IUPAC | chlorobenzene |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15600950
|
Honeywell Research Chemicals
101389-1L |
1 L | Glass Bottle | ||||||
15610950
|
Honeywell Research Chemicals
101389-2.5L |
2.5 L | Bouteille en verre |
71.54€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15620950
|
Honeywell Research Chemicals
101389-20L |
20 L | Stainless Steel Can | ||||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
108-90-7 | |
112.556 | |
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N | |
7964 | |
chlorobenzene |
C6H5Cl | |
MFCD00000530 | |
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene | |
CHEBI:28097 | |
C1=CC=C(C=C1)Cl |
Spécification
Chlorobenzene | |
108-90-7 | |
1.106g/mL at 25°C | |
0.071 | |
1178°F | |
n20/D 1.524(lit.) | |
MFCD00000530 | |
UN1134 | |
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene | |
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N | |
chlorobenzene | |
7964 | |
112.56g/mol | |
ReagentPlus™ |
-45°C | |
Colorless | |
130°C to 132°C | |
27°C (80.6°F) | |
Liquid | |
C6H5Cl | |
11.8mmHg (25°C) | |
605632 | |
Soluble in water, 0.207g/L at 20°C | |
C1=CC=C(C=C1)Cl | |
112.556 | |
CHEBI:28097 | |
99% |
Sécurité et traitement
P210-P261-P370 + P378
H226-H315-H332-H411
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 3 - Chlorobenzene
missing translation for 'einecsNumber' : 203-628-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ0175000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Chlorobenzene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.