Learn More
Chlorobenzène, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chlorobenzene |
Point de fusion | -45°C |
Couleur | Colorless |
Densité | 1.106g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 130°C to 132°C |
Quantité | 20 L |
Limite d’explosion | 0.071 |
Point d’éclair | 27°C (80.6°F) |
Température d’allumage | 1178°F |
Conditionnement | Stainless Steel Can |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Chlorobenzene
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.