Learn More
Chloro(méthyl)diphénylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.20€ - 102.00€
Identifiants chimiques
CAS | 144-79-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H13ClSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 232.78 |
Numéro MDL | MFCD00000498 |
Clé InChI | OJZNZOXALZKPEA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chloro methyl diphenylsilane, methyldiphenylchlorosilane, chloromethyldiphenylsilane, silane, chloromethyldiphenyl, chlorodiphenylmethylsilane, diphenylmethylchlorosilane, methyldiphenylsilyl chloride, dpmscl, chloro-methyl-diphenyl-silane, benzene, 1,1'-chloromethylsilylene bis |
CID PubChem | 67349 |
Nom IUPAC | chloro(methyl)diphenylsilane |
SMILES | C[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11376816
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04162.09 |
10 g |
33.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386816
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04162.18 |
50 g |
102.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chloro(methyl)diphenylsilane is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chloro(méthyl)diphénylsilane est utilisé dans les champs agrochimiques, pharmaceutiques et les colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des bases fortes. Incompatible avec l’humidité et les bases.
Identifiants chimiques
144-79-6 | |
232.78 | |
OJZNZOXALZKPEA-UHFFFAOYSA-N | |
67349 | |
C[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C13H13ClSi | |
MFCD00000498 | |
chloro methyl diphenylsilane, methyldiphenylchlorosilane, chloromethyldiphenylsilane, silane, chloromethyldiphenyl, chlorodiphenylmethylsilane, diphenylmethylchlorosilane, methyldiphenylsilyl chloride, dpmscl, chloro-methyl-diphenyl-silane, benzene, 1,1'-chloromethylsilylene bis | |
chloro(methyl)diphenylsilane |
Spécification
294°C to 295°C | |
144-79-6 | |
MFCD00000498 | |
2937445 | |
chloro methyl diphenylsilane, methyldiphenylchlorosilane, chloromethyldiphenylsilane, silane, chloromethyldiphenyl, chlorodiphenylmethylsilane, diphenylmethylchlorosilane, methyldiphenylsilyl chloride, dpmscl, chloro-methyl-diphenyl-silane, benzene, 1,1'-chloromethylsilylene bis | |
OJZNZOXALZKPEA-UHFFFAOYSA-N | |
chloro(methyl)diphenylsilane | |
67349 | |
97% | |
1.574 | |
1.104 |
Chloro(methyl)diphenylsilane | |
C13H13ClSi | |
UN2987 | |
141°C (285°F) | |
Reacts with water. | |
C[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
232.78 | |
232.79 | |
Irritating | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLOROSILANES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-639-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only