Learn More
Chloro(méthyl)diphénylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376816
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Chloro(methyl)diphenylsilane is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloro(méthyl)diphénylsilane est utilisé dans les champs agrochimiques, pharmaceutiques et les colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des bases fortes. Incompatible avec l’humidité et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-79-6
Formule moléculaire C13H13ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 232.78
Numéro MDL MFCD00000498
Clé InChI OJZNZOXALZKPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloro methyl diphenylsilane, methyldiphenylchlorosilane, chloromethyldiphenylsilane, silane, chloromethyldiphenyl, chlorodiphenylmethylsilane, diphenylmethylchlorosilane, methyldiphenylsilyl chloride, dpmscl, chloro-methyl-diphenyl-silane, benzene, 1,1'-chloromethylsilylene bis
CID PubChem 67349
Nom IUPAC chloro(methyl)diphenylsilane
SMILES C[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point d’ébullition 294°C to 295°C
Nom chimique ou matériau Chloro(methyl)diphenylsilane
Quantité 10 g
Numéro UN UN2987
Beilstein 2937445
Point d’éclair 141°C (285°F)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 232.79
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Irritating
Indice de réfraction 1.574
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.104