Learn More
Macherey-Nagel™ Papier de test du chlore
Permet la détermination semi-quantitative de 50 à 200 ppm de chlore. Le papier de test du chlore Macherey Nagel™ est non toxique et sûr.
Marque: Macherey-Nagel™ 90709
Description
Allows for the semi-quantitative determination of 50-200ppm chlorine. Macherey Nagel™ Chlorine Test Paper is non-toxic and safe.
- Le papier blanc devient bleu-violet en présence de chlore
- Particulièrement adapté à une gamme d’applications dans les solutions désinfectantes
Spécification
Blanc à bleu foncé | |
Détermination de chlore | |
1Chaque |
Bobine | |
0, 10, 50, 100, 200 | |
Papier à pH |