Learn More
Contec™ PROSAT™ EcoCloth™
Les lingettes PROSAT™ Amplitude EcoCloth™ sont fabriquées à l’aide d’un tissu absorbant durable très faible en résidus extractibles.
Marque: Contec™ PSEC0002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les lingettes PROSAT™ Amplitude EcoCloth™ sont fabriquées à l’aide d’un tissu absorbant durable très faible en résidus extractibles.
- Saturées avec un mélange d’IPA et d’eau, ces lingettes sont idéales pour les applications de nettoyage
Spécification
9 in | |
9 in | |
Polyester Cellulose non tissé | |
9 in x 9 in (23 x 23 cm) | |
Non stérile |
23 cm | |
23 cm | |
Usage unique | |
70 % IPA/30 % eau DI |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Contec™ PROSAT™ EcoCloth™ > PROSAT EcoCloth, Polyester / cellulose non tissé, Non stériles, Largeur : 23 cm (9 po) ; Dimensions : 23 x 23 cm (9 x 9 po), Jetable : Oui, Solution de saturation : 70 % IPA, 30 % eau déionisée
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu