Learn More
Hanna Instruments™ Photomètre portatif à faible teneur libre, chlore
1000.00€
Spécification
Type | Photomètre portatif à plage basse |
---|---|
Précision | ±0,02 mg/L |
À utiliser avec (application) | Chlore |
Hauteur (métrique) | 69 mm |
Longueur (métrique) | 192 mm |
Code produit | Marque | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11775274
|
Hanna Instruments™
HI96762C |
0 à 0,5 mg/L | |||||||
Description
Photomètre mono-paramètre étanche• Fonction CAL CHECK
• Réactifs en poudre ou liquides prédosés
• Photomètre pour un usage mixte laboratoire/terrain
• Mesure par lampe tungstène et filtre à bande passante étroite garantissant des résultats précis
• Grand écran affichant codes et symboles pour une utilisation conviviale
• CalCheck: diagnostic permanent de l'état de l'électrode (degré de vieillissement, propreté) et des solutions tampons (contamination, mesures hors intervalles d'étalonnage)
• Fonction permettant vérifier l'exactitude des mesures et ré-étalonner le photomètre simplement avec des solutions étalons calibrées
• Détecteur de lumière: photocellule au silicium
• Auto-extinction après 10 minutes de non-utilisation
• Photomètre chlore
• Gamme étroite
• Chlore libre
• Accessoires obligatoires par réactifs correspondants
• Inclus en malette avec 2 cuvettes de mesure et capuchons, solution étalon, tissus de nettoyage pour cuves et pile.
Spécification
Photomètre portatif à plage basse | |
Chlore | |
192 mm | |
0 à 0,5 mg/L | |
0,36 kg |
±0,02 mg/L | |
69 mm | |
Lampe au tungstène | |
0,001 mg/L | |
104 mm |