Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorazol noir E
147.74€ - 444.21€
Identifiants chimiques
CAS | 1937-37-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C34H25N9Na2O7S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 781.73 |
Numéro MDL | MFCD00066363 |
Clé InChI | OLVNAWLXZDRGPL-UHFFFAOYSA-L |
CID PubChem | 44135447 |
Nom IUPAC | disodium ;4-amino-3-[4-[4-[ -[(2,4-diaminophényl)diazényl]phényl]phényl]diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-2,7-disulfonate |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)N=NC6=C(C=C(C=C6)N)N)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10732782
|
Thermo Scientific Chemicals
404400250 |
25 g | Flacon en verre |
147.74€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10259773
|
Thermo Scientific Chemicals
404401000 |
100 g | Flacon en verre |
444.21€
100g |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1937-37-7 | |
781.73 | |
OLVNAWLXZDRGPL-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ;4-amino-3-[4-[4-[ -[(2,4-diaminophényl)diazényl]phényl]phényl]diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-2,7-disulfonate |
C34H25N9Na2O7S2 | |
MFCD00066363 | |
44135447 | |
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)N=NC6=C(C=C(C=C6)N)N)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Spécification
Chlorazol Black E | |
1937-37-7 | |
C34H25N9Na2O7S2 | |
OLVNAWLXZDRGPL-UHFFFAOYSA-L | |
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)N=NC6=C(C=C(C=C6)N)N)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
781.73 | |
597 to 602nm | |
Pures | |
Poudre cristalline |
Pure | |
0.97 to 1 | |
MFCD00066363 | |
Authentique | |
disodium ;4-amino-3-[4-[4-[ -[(2,4-diaminophényl)diazényl]phényl]phényl]diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-2,7-disulfonate | |
44135447 | |
781.73 | |
Noir |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer le cancer.
Susceptible de nuire au fœtus
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Use personal protective equipment as required.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
- Chlorazol Black E, certified
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only