Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorazol noir E
Code produit. 10259773
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1937-37-7
Formule moléculaire C34H25N9Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 781.73
Numéro MDL MFCD00066363
Clé InChI OLVNAWLXZDRGPL-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 44135447
Nom IUPAC disodium ;4-amino-3-[4-[4-[ -[(2,4-diaminophényl)diazényl]phényl]phényl]diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)N=NC6=C(C=C(C=C6)N)N)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorazol Black E
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 0.97 to 1
Spectre IR Authentique
Lambda max. 597 to 602nm
Poids de la formule 781.73
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Noir
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorazol Black E, certified
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.