Learn More
Chloramine-T trihydratée, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Chloramine-T trihydratée, > -97 %, C7H14ClNNaO5S, numéro CAS-7080-50-4, 5 kg, 97 % et plus, blanc, 192°C, 281,69, mention d’avertissement GHS :danger
23.70€ - 360.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7080-50-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H13ClNNaO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 281.68 |
Numéro MDL | MFCD00149066 |
Clé InChI | RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 122197679 |
SMILES | O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10695092
|
Thermo Scientific Acros
227850250 |
25 g | Flacon en plastique |
23.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10206910
|
Thermo Scientific Acros
227852500 |
250 g | Flacon en plastique |
42.30€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10553781
|
Thermo Scientific Acros
227850010 |
1 kg | Flacon en plastique |
102.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10405185
|
Thermo Scientific Acros
227850050 |
5 kg | Récipient en plastique |
360.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
7080-50-4 | |
281.68 | |
RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M | |
O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl |
C7H13ClNNaO5S | |
MFCD00149066 | |
122197679 |
Spécification
Chloramine-T trihydrate | |
Poudre cristalline | |
8 to 10.3 (5% soln.) | |
Authentique | |
C7H13ClNNaO5S | |
MFCD00149066 | |
RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M | |
N-chloro-4-méthylbenzènesulfonamide ; sodium ; trihydrate | |
122197679 | |
≥97% | |
192°C |
Chloramine T Trihydrate | |
7080-50-4 | |
170.0°C to 177.0°C | |
97+% | |
CH3C6H4SO2N(Cl)Na·3H2O | |
15, 2075 | |
O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl | |
281.68 | |
281.69 | |
Blanc |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Chloramine-T trihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.