Learn More
Chloramine-T trihydratée, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10405185
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Chloramine-T trihydratée, > -97 %, C7H14ClNNaO5S, numéro CAS-7080-50-4, 5 kg, 97 % et plus, blanc, 192°C, 281,69, mention d’avertissement GHS :danger
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7080-50-4
Formule moléculaire C7H13ClNNaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 281.68
Numéro MDL MFCD00149066
Clé InChI RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 122197679
SMILES O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloramine-T trihydrate
Type Chloramine T Trihydrate
Forme physique Poudre cristalline
pH 8 to 10.3 (5% soln.)
Point de fusion 170.0°C to 177.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Formule linéaire CH3C6H4SO2N(Cl)Na·3H2O
Merck Index 15, 2075
Conditionnement Récipient en plastique
Nom IUPAC N-chloro-4-méthylbenzènesulfonamide ; sodium ; trihydrate
Poids de la formule 281.69
Pourcentage de pureté ≥97%
Couleur Blanc
Quantité 5 kg
Point d’éclair 192°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloramine-T trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.