Learn More
VACUUBRAND™ Chemistry Pumping Unit, PC 511 Select
An economical, compact solution for simultaneously running two independent vacuum applications with a single pump. One port is electronically controlled, the second is manually controlled. Includes an exhaust vapor condenser for solvent recovery.
6120.00€
Spécification
Vide max. | 7 Mbar (sans ballast à gaz), 12 Mbar (avec ballast à gaz) |
---|---|
Contrôle | VACUU SELECT |
Poids à l’expédition (métrique) | 21 kg |
Comprend | Unité de pompage prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel) |
Régime moteur | 1500 à 1 800 min-1 |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16231772
|
VACUUBRAND™
20733250 |
CEE |
6120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- VACUU·SELECT Vacuum Controller with graphical user interface simplifies work in the laboratory
- Predefined applications save time and give reproducible results
- Create unique process sequences with an easy-to-use application editor
- Powerful vacuum pump with excellent chemical and condensate compatibility
- For solvent evaporation, the electronically controlled port detects the boiling pressure and switches to two point control to hold pressure steady
- Chemistry pumping units use chemical resistant solenoid valves to maintain process control
- Pressure is maintained at the level where the first boiling point is detected by the controller
- Glass inlet separator with a robust protective coating prevents particles and liquid droplets from entering the pump, preventing damage and extending pump life
- Exhaust vapor condenser allows for near complete recovery of solvents when used with a chilled water line or recirculating chiller
- Use manual set-point-control for simple processes
- Touch screen display can be operated even when wearing safety gloves
- Choose from 14 languages
Spécification
7 Mbar (sans ballast à gaz), 12 Mbar (avec ballast à gaz) | |
21 kg | |
1500 à 1 800 min-1 | |
435 x 243 x 457 mm | |
PC 511 Select | |
0,18 kW | |
40°C | |
2 m3/h | |
Pompe à membrane | |
2 | |
2 | |
230 V |
VACUU SELECT | |
Unité de pompage prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel) | |
Certification CE ; II 3/-G IIC T3 x Atm. interne Royaume-Uni | |
PTFE (partiellement renforcé en carbone), ETFE / ECTFE (partiellement renforcé en fibre de carbone), FFKM | |
45 dBA | |
18,2 kg | |
10°C | |
50-60 Hz | |
IP40 | |
Évaporateur rotatif / évaporateur parallèle, concentrateurs de vide, chambres de séchage, assécheur de gel | |
1,1 bar |