Learn More
VACUUBRAND™ Chemistry Pumping Unit, PC 511 Select
An economical, compact solution for simultaneously running two independent vacuum applications with a single pump. One port is electronically controlled, the second is manually controlled. Includes an exhaust vapor condenser for solvent recovery.
Marque: VACUUBRAND™ 20733250
5500.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le contrôleur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique simplifie le travail en laboratoire
- Les applications prédéfinies permettent de gagner du temps et donnent des résultats reproductibles
- Créez des séquences de procédé uniques grâce à un éditeur d’applications facile à utiliser
- Pompe à vide puissante avec excellente compatibilité chimique et aux condensats
- Pour l’évaporation des solvants, le port contrôlé électroniquement détecte la pression d’ébullition et passe à deux points de contrôle pour maintenir une pression constante
- Les unités de pompage chimiques utilisent des électrovannes résistantes aux produits chimiques pour maintenir le contrôle des procédés
- La pression est maintenue à niveau lorsque le premier point d’ébullition est détecté par le contrôleur
- Le séparateur d’admission en verre avec un revêtement de protection robuste empêche les particules et les gouttelettes liquides d’entrer dans la pompe, évitant ainsi les dommages et prolongeant la durée de vie de la pompe
- Le condenseur de vapeurs d’échappement permet une récupération quasi complète des solvants lorsqu’il est utilisé avec une conduite d’eau réfrigérée ou un refroidisseur recycleur
- Utilisez la commande des points de consigne manuelle pour des procédés simples
- L’écran tactile peut être utilisé même lorsque vous portez des gants de sécurité
- Choisissez parmi 14 langues
Spécification
7 Mbar (sans ballast à gaz), 12 Mbar (avec ballast à gaz) | |
21 kg | |
1500 à 1 800 min-1 | |
435 x 243 x 457 mm | |
PC 511 Select | |
CEE | |
18,2 kg | |
10°C | |
50-60 Hz | |
IP40 | |
Évaporateur rotatif / évaporateur parallèle, concentrateurs de vide, chambres de séchage, assécheur de gel | |
1,1 bar |
VACUU SELECT | |
Unité de pompage prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel) | |
Certification CE ; II 3/-G IIC T3 x Atm. interne Royaume-Uni | |
PTFE (partiellement renforcé en carbone), ETFE / ECTFE (partiellement renforcé en fibre de carbone), FFKM | |
45 dBA | |
0,18 kW | |
40°C | |
2 m3/h | |
Pompe à membrane | |
2 | |
2 | |
230 V |