Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe Chem-Durance Bio, I/P 73, 15 m
Durée de vie et durabilité du pompage accrues, en particulier sous pression.
650.00€ - 1050.00€
Spécification
Certifications/Conformité | FDA ; sans DEHP ; USP ; sans phthalate ; RoHS |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Matériau | Chem-Durance Bio |
Longueur totale (métrique) | 15,2 m |
Température min. de fonctionnement (métrique) | 0°C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Diamètre (métrique) interne | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Diamètre (métrique) interne | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15482475
|
Masterflex™
06442-26 |
26 | 6,4 mm | 4 000 ml/min |
650.00€
15m |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11856953
|
Masterflex™
06442-82 |
82 | 12,7 mm | 13000 ml/min |
1050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11846953
|
Masterflex™
06442-73 |
73 | 9,5 mm | 8000 ml/min |
975.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Applications : Applications de laboratoire, de traitement pharmaceutique et de biotechnologie pour les lignes de pompage
- Caractéristiques : excellente résistance chimique
- Durée de vie et durabilité excellentes sous pression avec une faible spallation
- Revêtement intérieur sans plastifiant avec enveloppe en élastomère
- Opaque.
Spécification
FDA ; sans DEHP ; USP ; sans phthalate ; RoHS | |
Chem-Durance Bio | |
0°C | |
40°C |
Oui | |
15,2 m | |
En autoclave, à l’oxyde d'éthylène |