Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe Chem-Durance Bio, I/P 73, 15 m
Durée de vie et durabilité du pompage accrues, en particulier sous pression.
Marque: Masterflex™ 06442-26
Description
- La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision pour des tolérances limitées permettant une répétabilité, une précision et une reproductibilité élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Toujours en stock— la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
- Convient à une large gamme d’applications chimiques, limitant ainsi le nombre de formulations de tubulure dont vous avez besoin à portée de main.
- Le revêtement interne lisse de la tubulure, exempt de plastifiant, est hydrophobe et résiste à l’absorption / adsorption des liquides aqueux.
- Idéale pour les applications de laboratoire, de traitement pharmaceutique et de biotechnologie, cette tubulure est conforme aux normes USP classe VI et FDA.
Spécification
FDA ; sans DEHP ; USP ; sans phthalate ; RoHS | |
6,4 mm | |
15,2 m | |
26 | |
1/4 po | |
40 psi, 2,7 bar | |
40°C |
Oui | |
Chem-Durance Bio | |
0°C | |
4 000 ml/min | |
En autoclave, à l’oxyde d'éthylène | |
660 mmHg |