Learn More
Nabertherm Four à chambre, série N
Fours à chambre universels avec chauffage par rayonnement, spécialement conçus pour résister à une utilisation intensive lors d’applications de traitement de la chaleur. Particulièrement utile pour les procédés comme la fabrication d’outils ou les travaux de durcissement.
Marque: Nabertherm N07H0NBNE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Modèle compact et robuste
- Chauffage sur trois côtés : à partir des deux parois latérales et de la base
- Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
- Chauffage de la base protégé par des tuiles SiC à conduction thermique
- Le montant en acier inox de la porte supérieure protège la structure du four lorsqu’il est ouvert à chaud
- Cadre de base, inclus dans la livraison (N 7/H conçu comme modèle de table)
- Orifice d’évacuation sur la paroi latérale du four, ou sur la paroi postérieure du four à chambre des modèles N 31/H et supérieurs
- Uniformité de la température jusqu'à +/-10°C selon DIN 17052-1
- Faible consommation énergétique grâce à l’isolation multicouche
- Les amortisseurs à ressort à gaz permettent de facilement ouvrir et fermer la porte
- Peinture au zinc résistante à la chaleur afin de protéger la porte et son cadre (pour le modèle N81 et plus grand)
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
87 L | |
C440 |