Learn More
Nabertherm Four à chambre, série N
Fours à chambre universels avec chauffage par rayonnement, spécialement conçus pour résister à une utilisation intensive lors d’applications de traitement de la chaleur. Particulièrement utile pour les procédés comme la fabrication d’outils ou les travaux de durcissement.
2881.50€ - 9700.20€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Régulation de la température | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Régulation de la température | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15579582
|
Nabertherm
N01H0NBNA |
9 L | B400 | ||||||
15988370
|
Nabertherm
N04H0NCNE |
30 L | C440 | ||||||
15998370
|
Nabertherm
N06H0NCNE |
61 L | C440 | ||||||
15908380
|
Nabertherm
N07H0NBNE |
87 L | C440 | ||||||
15918380
|
Nabertherm
N07H0NCNE |
87 L | B400 | ||||||
Description
- Modèle compact et robuste
- Chauffage sur trois côtés : à partir des deux parois latérales et de la base
- Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
- Chauffage de la base protégé par des tuiles SiC à conduction thermique
- Le montant en acier inox de la porte supérieure protège la structure du four lorsqu’il est ouvert à chaud
- Cadre de base, inclus dans la livraison (N 7/H conçu comme modèle de table)
- Orifice d’évacuation sur la paroi latérale du four, ou sur la paroi postérieure du four à chambre des modèles N 31/H et supérieurs
- Uniformité de la température jusqu'à +/-10°C selon DIN 17052-1
- Faible consommation énergétique grâce à l’isolation multicouche
- Les amortisseurs à ressort à gaz permettent de facilement ouvrir et fermer la porte
- Peinture au zinc résistante à la chaleur afin de protéger la porte et son cadre (pour le modèle N81 et plus grand)
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB