Learn More
Sulfate de césium, + 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
22.71€ - 201.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10294-54-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cs2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 361.87 |
Numéro MDL | MFCD00010959 |
Clé InChI | FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate |
CID PubChem | 25137 |
SMILES | [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10722495
|
Thermo Scientific Acros
218700100 |
10 g | Flacon en verre |
22.71€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10703031
|
Thermo Scientific Acros
218700250 |
25 g | Flacon en verre |
36.08€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10401071
|
Thermo Scientific Acros
218701000 |
100 g | Flacon en verre |
98.49€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10781614
|
Thermo Scientific Acros
218702500 |
250 g | Flacon en verre |
201.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
10294-54-9 | |
361.87 | |
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L | |
25137 |
Cs2O4S | |
MFCD00010959 | |
cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate | |
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Especificaciones
1900.0°C | |
1005.0°C | |
10294-54-9 | |
Poudre cristalline fine | |
Cs2O4S | |
MFCD00010959 | |
cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate | |
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L | |
dicaesium(1+) sulfate | |
25137 | |
≥99% | |
4.24 |
Cesium sulfate | |
99+% | |
Blanc | |
99% min | |
Cs2SO4 | |
15,2015 | |
Solubility in water: 1820g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, aceton, pyridine | |
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
361.87 | |
361.86 | |
Pures |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Susceptible de nuire à la fertilité.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Se procurer les instructions avant utilisation
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-662-6
missing translation for 'rtecsNumber' : FL0800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only