Learn More
Sulfate de césium, + 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10703031
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-54-9
Formule moléculaire Cs2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 361.87
Numéro MDL MFCD00010959
Clé InChI FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
CID PubChem 25137
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1900.0°C
Nom chimique ou matériau Cesium sulfate
Point de fusion 1005.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Formule linéaire Cs2SO4
Merck Index 15,2015
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1820g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, aceton, pyridine
Nom IUPAC Sulfate de dicaesium(1+)
Poids de la formule 361.86
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Densité 4.24