Learn More
Hydroxyde de césium monohydraté, 99,95 %, (à base de métaux traces), pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
151.76€ - 482.40€
Identifiants chimiques
CAS | 35103-79-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CsH3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 167.93 |
Numéro MDL | MFCD00149664 |
Clé InChI | ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci |
CID PubChem | 23679066 |
SMILES | O.[OH-].[Cs+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10113780
|
Thermo Scientific Acros
189520500 |
50 g | Flacon en plastique |
151.76€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10761081
|
Thermo Scientific Acros
189522500 |
250 g | Flacon en plastique |
482.40€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
35103-79-8 | |
167.93 | |
ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M | |
23679066 |
CsH3O2 | |
MFCD00149664 | |
cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci | |
O.[OH-].[Cs+] |
Spécification
Cesium hydroxide monohydrate | |
99.5% | |
Bleu-rouge à vert | |
99.95% | |
CsOH·H2O | |
10, 1970 | |
Solubility in water: soluble with exothermic reaction. Other solubilities: soluble in alcohol (exothermic) | |
O.[OH-].[Cs+] | |
167.93 | |
167.93 | |
Base de métaux à l’état de traces |
205.0°C to 208.0°C | |
35103-79-8 | |
Poudre | |
CsH3O2 | |
MFCD00149664 | |
cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci | |
ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M | |
césium ; hydroxyde ; hydrate | |
23679066 | |
99.95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Cesium hydroxide monohydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.