Learn More
Hydroxyde de césium monohydraté, 99,95 %, (à base de métaux traces), pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10761081
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35103-79-8
Formule moléculaire CsH3O2
Poids moléculaire (g/mol) 167.93
Numéro MDL MFCD00149664
Clé InChI ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
CID PubChem 23679066
SMILES O.[OH-].[Cs+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium hydroxide monohydrate
Point de fusion 205.0°C to 208.0°C
Note relative au nom 99.5%
Couleur Bleu-rouge à vert
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95%
Formule linéaire CsOH·H2O
Merck Index 10, 1970
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble with exothermic reaction. Other solubilities: soluble in alcohol (exothermic)
Nom IUPAC césium ; hydroxyde ; hydrate
Poids de la formule 167.93
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium hydroxide monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.