Learn More
Chlorure de césium, bioréactif ultra-pur, J.T.Baker™
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
273.00€ - 1895.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-17-8 |
---|---|
Formule moléculaire | ClCs |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.36 |
Numéro MDL | MFCD00010955 |
Clé InChI | AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride |
CID PubChem | 24293 |
ChEBI | CHEBI:63039 |
Nom IUPAC | chlorure de césium |
SMILES | [Cl-].[Cs+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15538224
|
Avantor J.T.Baker
4042-04 |
100 g | Flacon poly |
273.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15528224
|
Avantor J.T.Baker
4042-02 |
1 kg | Flacon poly |
1895.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Pour la centrifugation par gradient de densité ; pour le laboratoire, la recherche ou l’utilisation de fabrication
Identifiants chimiques
7647-17-8 | |
168.36 | |
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M | |
24293 | |
chlorure de césium |
ClCs | |
MFCD00010955 | |
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride | |
CHEBI:63039 | |
[Cl-].[Cs+] |
Spécification
Cesium Chloride | |
ClCs | |
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride | |
[Cl-].[Cs+] | |
168.36 | |
CHEBI:63039 | |
Bioréactif ultra-pur |
7647-17-8 | |
MFCD00010955 | |
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M | |
chlorure de césium | |
24293 | |
168.36 | |
1L = 3.99kg |