Learn More
Chlorure de césium, bioréactif ultra-pur, J.T.Baker™
Code produit. 15538224
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
    Pour la centrifugation par gradient de densité ; pour le laboratoire, la recherche ou l’utilisation de fabrication
Identifiants chimiques
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CID PubChem 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nom IUPAC chlorure de césium
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium Chloride
Quantité 100 g
Poids de la formule 168.36
Qualité Bioréactif ultra-pur
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 3.99kg