Learn More
Chlorure de césium, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
53.80€ - 407.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-17-8 |
---|---|
Formule moléculaire | ClCs |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.36 |
Numéro MDL | MFCD00010955 |
Clé InChI | AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride |
CID PubChem | 24293 |
ChEBI | CHEBI:63039 |
SMILES | [Cl-].[Cs+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10296770
|
Thermo Scientific Acros
192810100 |
10 g | Flacon en verre |
53.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10702051
|
Thermo Scientific Acros
192810500 |
50 g | Flacon en verre |
109.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11924191
|
Thermo Scientific Acros
192812500 |
250 g | Flacon en verre |
407.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesChemical Identifiers
7647-17-8 | |
168.36 | |
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M | |
24293 | |
[Cl-].[Cs+] |
ClCs | |
MFCD00010955 | |
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride | |
CHEBI:63039 |
Specifications
1290.0°C | |
646.0°C | |
Blanc | |
99.999% | |
CsCl | |
15,201 | |
Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone | |
[Cl-].[Cs+] | |
168.36 | |
CHEBI:63039 | |
99.999% |
Cesium chloride | |
7647-17-8 | |
Poudre | |
ClCs | |
MFCD00010955 | |
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride | |
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M | |
chlorure de césium | |
24293 | |
168.36 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Déclaration GHS P
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
Porter des gants de protection /des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-600-2
- Cesium chloride
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Hazard Statement
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Precautionary Statement
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only