Learn More
Chlorure de césium, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11924191
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CID PubChem 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1290.0°C
Nom chimique ou matériau Cesium chloride
Point de fusion 646.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Formule linéaire CsCl
Merck Index 15,201
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone
Nom IUPAC chlorure de césium
Poids de la formule 168.36
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.