Learn More
Acétate de césium, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
60.20€ - 590.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3396-11-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3CsO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.96 |
Numéro MDL | MFCD00013056 |
Clé InChI | ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion |
CID PubChem | 5152919 |
Nom IUPAC | césium ; acétate |
SMILES | CC(=O)[O-].[Cs+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10186863
|
Thermo Scientific Acros
390830250 |
25 g | Flacon en verre |
60.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10433195
|
Thermo Scientific Acros
390831000 |
100 g | Flacon en verre |
172.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10196863
|
Thermo Scientific Acros
390835000 |
500 g | Flacon en verre |
590.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3396-11-0 | |
191.96 | |
ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M | |
5152919 | |
CC(=O)[O-].[Cs+] |
C2H3CsO2 | |
MFCD00013056 | |
cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion | |
césium ; acétate |
Spécification
Cesium acetate | |
3396-11-0 | |
Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux | |
C2H3CsO2 | |
MFCD00013056 | |
Solubility in water: 91.5% (21°C). | |
CC(=O)[O-].[Cs+] | |
191.96 | |
191.96 | |
Analytique |
194.0°C | |
Blanc | |
99% | |
CH3CO2Cs | |
cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion | |
ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M | |
césium ; acétate | |
5152919 | |
99% | |
Authentique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Déclaration GHS P
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspecté :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 222-248-
RUO – Research Use Only