Learn More
Acétate de césium, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10433195
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3396-11-0
Formule moléculaire C2H3CsO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.96
Numéro MDL MFCD00013056
Clé InChI ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
CID PubChem 5152919
Nom IUPAC césium ; acétate
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium acetate
Point de fusion 194.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3CO2Cs
Informations sur la solubilité Solubility in water: 91.5% (21°C).
Poids de la formule 191.96
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique