Learn More
Solution tampon pH certifiée, certification UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 20 °C
Spécifiquement utilisé pour la vérification et l’étalonnage des instruments de pH-mètre. Code couleur permettant d’identifier facilement le pH requis et d’inclure des conservateurs antifongiques / inhibiteurs de moisissures. Les valeurs de pH sont traçables conformément aux normes du National Institute of Standards and Technology (NIST).
26.49€ - 29.09€
Spécification
Certificat d’analyse UKAS ISO 17025 / ISO 17034
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque pH Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque pH Prix Quantité et disponibilité  
16050280
Afficher les documents Détails de la promotion
Paragon Scientific
PH4-20CF
4 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16070280
Afficher les documents Détails de la promotion
Paragon Scientific
PH7-20CF
7 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16030272
Afficher les documents Détails de la promotion
Paragon Scientific
PH10-20CF
10 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Solutions certifiées pour 20 °C et précises à ± 0,01
  • Les solution tampon pH certifiées sont entièrement traçables selon les protocoles NIST et internationaux
  • Vendues sous forme de solutions à code couleur pour faciliter l’identification
  • Vendues avec des conservateurs anti-fongiques / inhibiteurs de moisissures
  • Fourni avec certificat, fiche de données de sécurité (SDS) et table de corrélation entre pH et température
  • Fournis en récipients inviolables de 500 ml. Pour d’autres volumes, veuillez nous contacter directement.
  • Durée de conservation de 12 mois par solution
Spécification
Spécification
UKAS ISO 17025 / ISO 17034
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 Months
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.