Learn More
Solution tampon pH certifiée, certification UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 20 °C
Spécifiquement utilisé pour la vérification et l’étalonnage des instruments de pH-mètre. Code couleur permettant d’identifier facilement le pH requis et d’inclure des conservateurs antifongiques / inhibiteurs de moisissures. Les valeurs de pH sont traçables conformément aux normes du National Institute of Standards and Technology (NIST).
Marque: Paragon Scientific PH10-20CF
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solutions certifiées pour 20 °C et précises à ± 0,01
- Les solution tampon pH certifiées sont entièrement traçables selon les protocoles NIST et internationaux
- Vendues sous forme de solutions à code couleur pour faciliter l’identification
- Vendues avec des conservateurs anti-fongiques / inhibiteurs de moisissures
- Fourni avec certificat, fiche de données de sécurité (SDS) et table de corrélation entre pH et température
- Fournis en récipients inviolables de 500 ml. Pour d’autres volumes, veuillez nous contacter directement.
- Durée de conservation de 12 mois par solution
Spécification
Bleu | |
UKAS ISO 17025 / ISO 17034 | |
10 |
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.