Learn More
Étalon de cérium pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
54.95€ - 161.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-45-1, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Ce |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.12 |
Numéro MDL | MFCD00010924 |
Clé InChI | GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 23974 |
ChEBI | CHEBI:33369 |
Nom IUPAC | cérium |
SMILES | [Ce] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10210354
|
SPEX Certiprep
PLCE2-2Y |
125 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois | N/A | |||||
10681173
|
SPEX Certiprep
PLCE2-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
161.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Ce | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
7440-45-1, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
140.12 | |
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33369 | |
[Ce] |
Ce | |
MFCD00010924 | |
23974 | |
cérium |
Spécification
Cerium Standard | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
MFCD00010924 | |
[Ce] | |
140.12 | |
CHEBI:33369 | |
Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO3 1000μg/mL PLCE2-2Y, 2X 10,000 PLCE2-3Y, -3X |
7440-45-1, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
Ce | |
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N | |
cérium | |
23974 | |
Assurance | |
2% HNO3 |
Sécurité et traitement
Causes severe skin burns and eye damage
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambiant
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire