Learn More
Étalon de cérium pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10210354
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ce1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7440-45-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire Ce
Poids moléculaire (g/mol) 140.12
Numéro MDL MFCD00010924
Clé InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23974
ChEBI CHEBI:33369
Nom IUPAC cérium
SMILES [Ce]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Quantité 125 mL
% max. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLCE2-2Y, 2X    10,000    PLCE2-3Y, -3X
Solvant ou matrice 2% HNO3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire