Learn More
Sulfate de cérium(IV), anhydre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
61.00€ - 759.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13590-82-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CeO8S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 332.23 |
Numéro MDL | MFCD00148852 |
Clé InChI | VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate |
CID PubChem | 159684 |
Nom IUPAC | λ⁴-cerium(4+) disulfate |
SMILES | [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Description
Cerium(IV) sulfate is a redox indicator and is used in analytical chemistry for redox titrations. In ionized form, ceric ion acts as a strong oxidizer under acidic conditions. It is also used to prepare spherical-like nanoparticles CeO2, nanoparticles for NO reductions' reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sulfate de cérium(IV), un indicateur d’oxydo-réduction (indicateur rédox), est utilisé en chimie analytique pour les titrations rédox. Sous sa forme ionisée, l’ion cérique agit comme un oxydant puissant dans des conditions acides. Il est également utilisé pour préparer les nanoparticules sphériques de CeO2, les nanoparticules pour les réactions de réduction NO.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’acide sulfurique dilué.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique et sensible à l’humidité. Éviter l’humidité. Incompatible avec les agents réducteurs puissants.
Identifiants chimiques
13590-82-4 | |
332.23 | |
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J | |
159684 | |
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
CeO8S2 | |
MFCD00148852 | |
ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate | |
λ⁴-cerium(4+) disulfate |
Spécification
Cerium(IV) sulfate | |
13590-82-4 | |
MFCD00148852 | |
14,1990 | |
Soluble in water and dilute sulfuric acid. | |
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
332.23 | |
332.24 | |
Hygroscopic |
anhydrous | |
CeO8S2 | |
UN3085 | |
ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate | |
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J | |
λ⁴-cerium(4+) disulfate | |
159684 | |
97% | |
3.91 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H272
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 237-029-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WS6960000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only