Learn More
Cérium(IV) et acide perchlorique, solution d’agent d’attaque, concentration de Ce(IV) de 0,22 N, Thermo Scientific™
Solution de réactifs d’attaque à concentration supérieure à 0,22 N pour une gravure plus rapide.
47.82€ - 143.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD01866051
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11329767
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042109.K2
1 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11319767
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042109.K7
4 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD01866051
Spécification
Cerium(IV) and Perchloric acid
Liquide
UN3093
Etchant Solution
MFCD01866051
Ce(IV) concentration 0.30N
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H272-H314-H318
May intensify fire
oxidizer.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
P221-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUIDS, OXIDIZING, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA