Learn More
Cérium(IV) et acide perchlorique, solution d’agent d’attaque, concentration de Ce(IV) de 0,22 N, Thermo Scientific™
Code produit. 11329767
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Solution de réactifs d’attaque à concentration supérieure à 0,22 N pour une gravure plus rapide.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD01866051
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) and Perchloric acid
Note relative au nom Etchant Solution
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Numéro UN UN3093
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ce(IV) concentration 0.30N