Learn More
Oxyde de cérium(IV) dopé avec 18 % de zirconium, 13 % dans H2 O, dispersion de nanoparticules, pH élevé, < 5,0 nm (nombre pondéré en fonction du nombre d’APS), Thermo Scientific™
188.00€ - 790.00€
Chemical Identifiers
CAS 1306-38-3
Formule moléculaire CeO2
Poids moléculaire (g/mol) 172.114
Numéro MDL MFCD00010933
Clé InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CID PubChem 73963
ChEBI CHEBI:79089
Nom IUPAC dioxocérium
SMILES O=[Ce]=O
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
15455085
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
047259.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15465085
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
047259.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Chemical Identifiers
1306-38-3
172.114
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
73963
dioxocérium
CeO2
MFCD00010933
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CHEBI:79089
O=[Ce]=O
Specifications
Cerium(IV) oxide
1306-38-3
High
CeO2
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
O=[Ce]=O
172.114
CHEBI:79089
Doped with 18% zirconium, 13% in H2O, nanoparticle dispersion
Rouge à marron
Dispersion
MFCD00010933
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
dioxocérium
73963
Odorless
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : TSCA
SDS
Documents
Documents
Certificates