Learn More
Oxyde de cérium(IV) dopé avec 18 % de zirconium, 13 % dans H2 O, dispersion de nanoparticules, pH élevé, < 5,0 nm (nombre pondéré en fonction du nombre d’APS), Thermo Scientific™
Code produit. 15465085
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-38-3
Formule moléculaire CeO2
Poids moléculaire (g/mol) 172.114
Numéro MDL MFCD00010933
Clé InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CID PubChem 73963
ChEBI CHEBI:79089
Nom IUPAC dioxocérium
SMILES O=[Ce]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) oxide
Note relative au nom Doped with 18% zirconium, 13% in H2O, nanoparticle dispersion
Couleur Rouge à marron
pH High
Forme physique Dispersion
Quantité 500 g