Learn More
Hydrate d’oxalate de cérium(III), REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
46.61€ - 774.00€
Identifiants chimiques
CAS 15750-47-7
Formule moléculaire C6Ce2O12
Poids moléculaire (g/mol) 544.29
Numéro MDL MFCD00013082
Clé InChI ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Synonyme cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
CID PubChem 91998046
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11326678
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013226.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11336678
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013226.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11316678
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013226.30
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
15750-47-7
544.29
ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
91998046
C6Ce2O12
MFCD00013082
cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
[Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Cerium(III) oxalate hydrate
15750-47-7
(REO)
MFCD00013082
14,2001
ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
dicerium(3+) trioxalate
91998046
99.989%
Odorless
(decomposition)
Cristalline
C6Ce2O12
UN3288
cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
[Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
544.29
544.29 (Anhydrous)
Reacton™
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H312
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante