Learn More
Hydrate d’oxalate de cérium(III), REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit. 11316678
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15750-47-7
Formule moléculaire C6Ce2O12
Poids moléculaire (g/mol) 544.29
Numéro MDL MFCD00013082
Clé InChI ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Synonyme cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
CID PubChem 91998046
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) oxalate hydrate
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,2001
Nom IUPAC cérium ; acide oxalique ; hydrate
Poids de la formule 544.29 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.989%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic