Learn More
Hydrate d’oxalate de cérium(III), REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
32.00€ - 902.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15750-47-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6Ce2O12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 544.29 |
Numéro MDL | MFCD00013082 |
Clé InChI | ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate |
CID PubChem | 91998046 |
SMILES | [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11338007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
021122.06 |
5 g |
32.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11328007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
021122.14 |
25 g |
83.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
021122.22 |
100 g |
248.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
021122.36 |
500 g |
902.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15750-47-7 | |
544.29 | |
ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H | |
91998046 |
C6Ce2O12 | |
MFCD00013082 | |
cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate | |
[Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O |
Spécification
Cerium(III) oxalate hydrate | |
15750-47-7 | |
(REO) | |
MFCD00013082 | |
14,2001 | |
ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H | |
dicerium(3+) trioxalate | |
91998046 | |
99.9% | |
Odorless |
(decomposition) | |
Poudre | |
C6Ce2O12 | |
UN3288 | |
cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate | |
[Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O | |
544.29 | |
544.29 (Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche