Learn More
Hydrate d’oxalate de cérium(III), REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308007
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15750-47-7
Formule moléculaire C6Ce2O12
Poids moléculaire (g/mol) 544.29
Numéro MDL MFCD00013082
Clé InChI ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Synonyme cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
CID PubChem 91998046
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) oxalate hydrate
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,2001
Nom IUPAC cérium ; acide oxalique ; hydrate
Poids de la formule 544.29 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic