Learn More
Fluorure de cérium(III), anhydre, REacton™, 99,9 % (REO)
98.07€ - 356.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-88-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CeF3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.111 |
Numéro MDL | MFCD00010932 |
Clé InChI | QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | cerium fluoride, cerous fluoride, cerium 3+ trifluoride, cerium fluorure french, unii-1gct2g09an, cerium +3 cation trifluoride, 1gct2g09an, cerium fluorure, acmc-20alhs |
CID PubChem | 24457 |
Nom IUPAC | Cérium(3+) ; trifluorure |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Ce+3] |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
7758-88-5 | |
197.111 | |
QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K | |
24457 | |
[F-].[F-].[F-].[Ce+3] |
CeF3 | |
MFCD00010932 | |
cerium fluoride, cerous fluoride, cerium 3+ trifluoride, cerium fluorure french, unii-1gct2g09an, cerium +3 cation trifluoride, 1gct2g09an, cerium fluorure, acmc-20alhs | |
Cérium(3+) ; trifluorure |
Spécification
∼2300°C | |
1460°C | |
7758-88-5 | |
(REO) | |
MFCD00010932 | |
cerium fluoride, cerous fluoride, cerium 3+ trifluoride, cerium fluorure french, unii-1gct2g09an, cerium +3 cation trifluoride, 1gct2g09an, cerium fluorure, acmc-20alhs | |
QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K | |
Cérium(3+) ; trifluorure | |
24457 | |
99.9% | |
Odorless | |
6.16 g/mL |
Cerium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Grumeaux | |
CeF3 | |
14,1998 | |
Soluble in strong mineral acids. | |
[F-].[F-].[F-].[Ce+3] | |
197.111 | |
197.12 | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-841-3
missing translation for 'rtecsNumber' : FK6125000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante