Learn More
Fluorure de cérium(III), anhydre, REacton™, 99,9 % (REO)
Code produit. 11386918
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-88-5
Formule moléculaire CeF3
Poids moléculaire (g/mol) 197.111
Numéro MDL MFCD00010932
Clé InChI QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
Synonyme cerium fluoride, cerous fluoride, cerium 3+ trifluoride, cerium fluorure french, unii-1gct2g09an, cerium +3 cation trifluoride, 1gct2g09an, cerium fluorure, acmc-20alhs
CID PubChem 24457
Nom IUPAC Cérium(3+) ; trifluorure
SMILES [F-].[F-].[F-].[Ce+3]
Spécification
Point d’ébullition ∼2300°C
Nom chimique ou matériau Cerium(III) fluoride
Point de fusion 1460°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Grumeaux
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,1998
Informations sur la solubilité Soluble in strong mineral acids.
Poids de la formule 197.12
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 6.16 g/mL