Learn More
Carbonate de cérium(III) hydraté, 99,9 %, (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
20.20€ - 184.00€
Identifiants chimiques
CAS | 54451-25-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3Ce2O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 460.26 |
Numéro MDL | MFCD00149635 |
Clé InChI | GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo |
CID PubChem | 16212049 |
Nom IUPAC | cérium(3+) ; tricarbonate ; hydrate |
SMILES | [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10776573
|
Thermo Scientific Acros
379400100 |
10 g | Flacon en verre |
20.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10033872
|
Thermo Scientific Acros
379400500 |
50 g | Flacon en verre |
47.10€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10087002
|
Thermo Scientific Acros
379402500 |
250 g | Flacon en verre |
184.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
54451-25-1 | |
460.26 | |
GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H | |
16212049 | |
[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
C3Ce2O9 | |
MFCD00149635 | |
cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo | |
cérium(3+) ; tricarbonate ; hydrate |
Spécification
Cerium(III) carbonate hydrate | |
Blanc | |
99.9% | |
Ce(CO3)3·xH2O | |
cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo | |
GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H | |
cérium(3+) ; tricarbonate ; hydrate | |
16212049 | |
99.9% |
54451-25-1 | |
Poudre cristalline | |
C3Ce2O9 | |
MFCD00149635 | |
Solubility in water: insoluble | |
[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O | |
460.26 | |
460.27 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Research Use Only