Learn More
Carbonate de cérium(III) hydraté, 99,9 %, (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Cerium(III) carbonate hydrate |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 250 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% |
Formule linéaire | Ce(CO3)3·xH2O |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Poids de la formule | 460.27 |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Qualité | Base de métaux à l’état de traces |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur