Learn More
Bromure de cérium(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
95.50€ - 1180.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14457-87-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Br3Ce |
Poids moléculaire (g/mol) | 379.83 |
Numéro MDL | MFCD00016004 |
Clé InChI | MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | Cerium tribromide; Cerous bromide |
Nom IUPAC | cerium(3+) tribromide |
SMILES | [Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11323948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040373.03 |
1 g |
95.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040373.06 |
5 g |
285.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11420271
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040373.14 |
25 g |
1180.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cerium(III) bromide is used as an additive for chemical reagent. Undoped single crystals of CeBr3 have shown promise as a γ-ray scintillation detector in nuclear non-proliferation testing, medical imaging, environmental remediation, and oil exploration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
14457-87-5 | |
379.83 | |
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K | |
cerium(3+) tribromide |
Br3Ce | |
MFCD00016004 | |
Cerium tribromide; Cerous bromide | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3] |
Spécification
1560°C | |
733°C | |
14457-87-5 | |
Poudre | |
Br3Ce | |
14,1995 | |
Soluble in water. | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3] | |
379.83 | |
99.9% | |
Ampoule | |
5.18 g/mL |
Cerium(III) bromide | |
Ultra dry | |
Gris à blanc | |
(REO) | |
MFCD00016004 | |
Cerium tribromide; Cerous bromide | |
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K | |
cerium(3+) tribromide | |
379.83 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-447-0
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only